Learn More
Cyclopentyltrimethoxysilane, 95%
Codice prodotto. 11329175
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329175 100 g 100g
11319175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329175 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16442.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 143487-47-2 | C8H18O3Si | 190.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143487-47-2
Formula molecolare C8H18O3Si
Molecular Weight (g/mol) 190.31
Numero MDL MFCD00236509
InChI Key YRMPTIHEUZLTDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acmc-20albx, cyclopentyltrimethoxysilan, cyclopentyl trimethoxysilane, silane, cyclopentyltrimethoxy-9ci
PubChem CID 9855701
SMILES CO[Si](OC)(OC)C1CCCC1
Specifica
Punti di ebollizione 75°C (10mmHg)
Materiale o nome chimico Cyclopentyltrimethoxysilane
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Indice di rifrazione 1.425
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.99
Numero UN UN1993
Beilstein 8310738
IUPAC Name cyclopentyltrimethoxysilane
Peso formulazione 190.32
Percent Purity 97%