Learn More
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide, 96%
Codice prodotto. 11457606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11457606 10 g 10g
11467606 50 g 50g
11477606 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11457606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14647.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7333-52-0 | C23H24BrP | 411.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7333-52-0
Formula molecolare C23H24BrP
Molecular Weight (g/mol) 411.32
Numero MDL MFCD00051880
InChI Key WZYWSVSFFTZZPE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cyclopentyltriphenylphosphonium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, cyclopentyltriphenyl-, bromide, cyclopentyltriphenylphosphanium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphonium bromide, cyclopentyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopentyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-,bromide 1:1, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2735896
IUPAC Name cyclopentyl(triphenyl)phosphanium;bromide
SMILES [Br-].C1CCC(C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Punto di fusione 262°C to 266°C
Quantità 10 g
Beilstein 3580193
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 411.33
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentyl triphenylphosphonium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: cyclopentyltriphenylphosphonium bromide