Learn More
Cyclophilin-E Antibody, Alexa Fluor™ 700, R&D Systems™
Codice prodotto. 18333013 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18333013 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18333013 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299016AF700
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Cyclophilin-E Polyclonal specifically detects Cyclophilin-E in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cyclophilin-E
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 700
Diluizione Western Blot
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Cyclophilin E, Cyclophilin-33, CyP-33, CYP33, EC 5.2.1.8, MGC111222, MGC3736, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E, peptidylprolyl isomerase E (cyclophilin E), PPIase E, Rotamase E
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human Cyclophilin-E.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca DNA replication Transcription Translation and Splicing, Proteases & Other Enzymes
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10450
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus