Learn More
R&D Systems™ Cyclophosphamide
Codice prodotto. 18722554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18722554 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18722554 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4091/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.63€
    130.20€ / 50mg
    Risparmia 18.43€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Alkylating agent; chemotherapeutic
Nitrogen mustard alkylating agent and prodrug. Phosphoramide mustard (active metabolite) forms DNA cross-links leading to cell death. Inhibits aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1) through its degradation product acrolein. Chemotherapeutic for the treatment of breast cancer; regulates Bax and Bcl-2 expression when administered with etoposide (Cat. No. 1226) in breast cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclophosphamide
CAS 50-18-0
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C7H15Cl2N2O2P
Peso formulazione 261.09
Purezza >99%
Peso molecolare 261.083