Learn More
Cyclophosphamide hydrate, MedChemExpress
Descrizione
Cyclophosphamide hydrate is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic and immunosuppressive activities.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclophosphamide hydrate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 6055-19-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H17Cl2N2O3P |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | Cyclophosphamide monohydrate |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (179.15 mM) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (136.15 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only