Learn More
Cyclophosphamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471256
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471256 200 mg 200mg
16457296 100 mg 100mg
16441856 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16471256 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17420
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclophosphamide
Forma fisica Solid
CAS 50-18-0
Colore White
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H15Cl2N2O2P
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 38 mg/mL (145.54 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (127.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClCCN(CCCl)P1(OCCCN1)=O
Molecular Weight (g/mol) 261.09
Peso formulazione 261.09
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only