Learn More
Cyclophosphamide monohydrate, 97%
Codice prodotto. 10124460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10124460 5 g Bottiglia in vetro 5g
10751861 1 g Bottiglia in vetro 1g
10066333 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10124460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 203960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6055-19-2 | C7H17Cl2N2O3P | 279.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6055-19-2
Formula molecolare C7H17Cl2N2O3P
Molecular Weight (g/mol) 279.10
Numero MDL MFCD00149395
InChI Key PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
PubChem CID 22420
ChEBI CHEBI:4026
IUPAC Name N,N-bis(2-chloroethyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amine;hydrate
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclophosphamide monohydrate
Punto di fusione 49.0°C to 53.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 2743
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,benzene,ethylene,glycol,carbon tetrachloride and dioxane,sparingly soluble in ether and acetone
Peso formulazione 279.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclophosphamide monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico