Learn More
Cyclophosphamide Monohydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 18092210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18092210 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18092210 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0822.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cyclophosphamide Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclophosphamide Monohydrate
CAS 6055-19-2
Nomi componenti o analita Cyclophosphamide Monohydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Cyclophosphamide monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide Monohydrate, Endoxan monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
IUPAC Name N,N-bis(2-chloroethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 279.1
Quantità 250 mg
Peso formulazione 278.0354 g/mol