Learn More
Cyclopropanecarbonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11433954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11433954 25 g 25g
11443954 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11433954 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11948.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 4023-34-1 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
Solubility
Soluble in water (reacts violently).
Notes
Moisture Sensitive. Store away from oxidizing agents, bases, active metals and water/moisture. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4023-34-1
Formula molecolare C4H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 104.533
Numero MDL MFCD00001277
InChI Key ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC Name cyclopropanecarbonyl chloride
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarbonyl chloride
Densità 1.15
Punti di ebollizione 119°C to 120°C
Punto d'infiammabilità 23°C (73°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.452
Quantità 25 g
Numero UN UN2920
Beilstein 471286
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (reacts violently).
Peso formulazione 104.54
Percent Purity 98%