Learn More
Cyclopropanecarbonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30361165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361165 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361165 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC99006025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarbonyl Chloride
CAS 4023-34-1
Formula molecolare C4H5ClO
Quantità 25 g
Sinonimo Cyclopropanecarboxylic Acid Chloride, Cyclopropanoyl Chloride, Cyclopropylcarbonyl Chloride, Cyclopropylcarboxylic Acid Chloride
InChI Formula InChI=1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
SMILES ClC(=O)C1CC1
IUPAC Name cyclopropanecarbonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 104.53
Peso formulazione 104.0029