Learn More
Cyclopropanecarboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10019021
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
1489-69-6
C4H6O
70.09
MFCD00012261
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
123114
cyclopropanecarbaldehyde
C1CC1C=O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
1489-69-6
C4H6O
70.09
MFCD00012261
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
123114
cyclopropanecarbaldehyde
C1CC1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarboxaldehyde
Nota nome 98%
Densità 0.9380g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C to 101.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C3H5CHO
Indice di rifrazione 1.4285 to 1.4305
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.938
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropanecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.