Learn More
Cyclopropanecarboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11934781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11934781 25 g Bottiglia in vetro 25g
10170322 1 g Bottiglia in vetro 1g
10019021 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11934781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366820250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1489-69-6 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1489-69-6
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00012261
InChI Key JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
PubChem CID 123114
IUPAC Name cyclopropanecarbaldehyde
SMILES C1CC1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarboxaldehyde
Nota nome 98%
Densità 0.9380g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C to 101.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H5CHO
Indice di rifrazione 1.4285 to 1.4305
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.938
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropanecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.