Learn More
Alfa Aesar™ Cyclopropanecarboxamidoxime, 97%
Codice prodotto. 15444558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444558 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15444558 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H58236.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Spezifikation
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarboxamidoxime
CAS 51285-13-3
Formula molecolare C4H8N2O
Numero MDL MFCD03426266
Quantità 2 g
Sinonimo n-hydroxycyclopropanecarboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, z-n'-hydroxycyclopropanec arboximidamide, cyclopropanecarboxamidoxime, n-hydroxy-cyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropane-carboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropanecarboximideamide
InChI Key OMCUPXRCMTUDHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1C(=NO)N
IUPAC Name N'-hydroxycyclopropanecarboximidamide
Molecular Weight (g/mol) 100.121
PubChem CID 9582826
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.