Learn More
Cyclopropanecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10580361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10580361 25 g 25g
10212942 5 g 5g
10305940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10580361 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111620250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1759-53-1
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00001287
InChI Key YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 15655
ChEBI CHEBI:23500
IUPAC Name cyclopropanecarboxylic acid
SMILES C1CC1C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarboxylic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 17.0°C to 19.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0850g/mL
Punti di ebollizione 182.0°C to 184.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H5CO2H
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390
Quantità 25 g
Beilstein 09, 4
Gravità specifica 1.085
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopropanecarboxylic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement