Learn More
Cyclopropanecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11452307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452307 250 g 250g
11442307 50 g 50g
11432307 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14215.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1759-53-1
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00001287
InChI Key YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 15655
ChEBI CHEBI:23500
IUPAC Name cyclopropanecarboxylic acid
SMILES C1CC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarboxylic acid
Punto di fusione 5°C
Densità 1.086
Punti di ebollizione 182°C to 184°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.439
Quantità 250 g
Numero UN UN3265
Beilstein 969839
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 98%