Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclopropanecarboxylic acid chloride |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1500g/mL |
| Punti di ebollizione | 119.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 23°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C3H5COCl |
| Indice di rifrazione | 1.4515 to 1.4535 |
| Mehr anzeigen |