Learn More
Cyclopropanecarboxylic acid chloride, 98%
Codice prodotto. 11924971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11924971 500 g Bottiglia in vetro 500g
10229783 5 g Bottiglia in vetro 5g
10010880 25 g Bottiglia in vetro 25g
10375980 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11924971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111635000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4023-34-1 | C4H5ClO | 104.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4023-34-1
Formula molecolare C4H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 104.54
InChI Key ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC Name cyclopropanecarbonyl chloride
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 119.0°C
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H5COCl
Indice di rifrazione 1.4515 to 1.4535
Quantità 500 g
Beilstein 09,4
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 104.54
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid