Learn More
Cyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30363190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363190 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30363190 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9896551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropane carboxylic acid
CAS 1759-53-1
Formula molecolare C4 H6 O2
Quantità 1 g
Sinonimo Carboxycyclopropane, Cyclopropionic acid, Cyclopropylcarboxylic acid, NSC 1112, Cyclopropanecarboxylic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Cyclopropanecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)C1CC1
IUPAC Name cyclopropanecarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Peso formulazione 86.0368