Learn More
Cyclopropanesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11994581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11994581 5 g Bottiglia in vetro 5g
11984581 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11994581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439020050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139631-62-2
Formula molecolare C3H5ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 140.58
Numero MDL MFCD01631933
InChI Key PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride, cyclopropane sulfonyl chloride, cyclopropanesulfonic acid chloride, pubchem10869, acmc-209cje, cyclopropylsulfonylchloride
PubChem CID 2760919
IUPAC Name cyclopropanesulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropanesulfonyl chloride
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3800g/mL
Punti di ebollizione 60.0°C (2.0 Torr)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.38
Peso formulazione 140.59
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropanesulfonyl chloride, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.