Learn More
Cyclopropanesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15493837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493837 5 g 5g
11462230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15493837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29107.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139631-62-2
Formula molecolare C3H5ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 140.58
Numero MDL MFCD01631933
InChI Key PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride, cyclopropane sulfonyl chloride, cyclopropanesulfonic acid chloride, pubchem10869, acmc-209cje, cyclopropylsulfonylchloride
PubChem CID 2760919
IUPAC Name cyclopropanesulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropanesulfonyl chloride
Densità 1.39
Punti di ebollizione 60°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C (205°F)
Indice di rifrazione 1.477
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 140.59
Percent Purity 97%