Learn More
Cyclopropanesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15403847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15403847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15403847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29107.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropanesulfonyl chloride
CAS 139631-62-2
Densità 1.39
Punti di ebollizione 60°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Formula molecolare C3H5ClO2S
Indice di rifrazione 1.477
Numero MDL MFCD01631933
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride
InChI Key PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name cyclopropanesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 140.581
PubChem CID 2760919
Peso formulazione 140.59
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.