Learn More
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine, CDN
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine |
| CAS | 1051418-97-3 |
| Formula molecolare | C3 2H4 H3 N |
| Quantità | 0.1 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C(N)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | 2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropan-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 61.12 |
| Peso formulazione | 61.083 g/mol |
| Percent Purity | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |