missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclopropyl 3-Fluorobenzyl Ketone, TRC

Codice prodotto. 30354496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30354496 1 g 1g
30350701 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30354496 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9885751G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 952722-64-4
Formula molecolare C11H11FO
Molecular Weight (g/mol) 178.2
Sinonimo 1-Cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone, Prasugrel Impurity
IUPAC Name 1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone
SMILES Fc1cccc(CC(=O)C2CC2)c1

Specifica

Materiale o nome chimico Cyclopropyl 3-Fluorobenzyl Ketone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H11FO/c12-10-3-1-2-8(6-10)7-11(13)9-4-5-9/h1-3,6,9H,4-5,7H2
Peso formulazione 178.0794
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.