Learn More
Cyclopropyl carbinol, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10472634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10472634 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10472634 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00731EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropyl carbinol
CAS 2516-33-8
Intervallo percentuale saggio 97+%
Formula molecolare C4H8O
Numero MDL MFCD00001309
Quantità 25 g
Sinonimo cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
InChI Key GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1CC1
IUPAC Name cyclopropylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 72.11
PubChem CID 75644
Peso formulazione 72.11