Learn More
Cyclopropyl Carbinol, 99%
Codice prodotto. 10511341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10511341 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10318103 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10531794 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10083813 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10511341 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296820250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2516-33-8
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00001309
InChI Key GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
IUPAC Name cyclopropylmethanol
SMILES OCC1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropyl carbinol
Punto di fusione -60°C
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 123°C to 124°C (738.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H5CH2OH
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.433
Quantità 25 mL
Beilstein 06,4
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,slightly soluble in carbon tetrachloride
Viscosità 4.04 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid