Learn More
Cyclopropyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10496292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10496292 1 g 1g
10781987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10496292 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00280DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 56601-42-4
Formula molecolare C4H5NS
Molecular Weight (g/mol) 99.15
Numero MDL MFCD00040874
InChI Key JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
PubChem CID 92463
IUPAC Name isothiocyanatocyclopropane
SMILES S=C=NC1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Densità 1.07g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare C3H5NCS
Quantità 1 g
Peso formulazione 99.16
Percent Purity 97%