Learn More
Cyclopropyl methyl ketone, 98%
Codice prodotto. 13488308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13488308 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10172660 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10055903 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13488308 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111715000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 765-43-5
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00001297
InChI Key HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
PubChem CID 13004
IUPAC Name 1-cyclopropylethanone
SMILES CC(=O)C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropyl methyl ketone
Punto di fusione -68.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8980g/mL
Punti di ebollizione 111.0°C
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H5COCH3
Indice di rifrazione 1.4220 to 1.4260
Quantità 500 mL
Beilstein 07,7
Fieser 01,676
Gravità specifica 0.898
Informazioni di solubilità Solubility in water: 185g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,chloride solvents
Viscosità 0.65 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropyl methyl ketone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.