Learn More
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene, +97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10540954 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10540954 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10540954 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387520010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
CAS 81166-84-9
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 83.0°C (80.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H14Si
Formula lineare C3H5CCSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.4550
Numero MDL MFCD00671355
Quantità 1 g
Sinonimo cyclopropyl trimethylsilyl acetylene, cyclopropylethynyl trimethylsilane, 2-cyclopropylethynyl trimethylsilane, cyclopropylethynyl trimethyl silane, silane, cyclopropylethynyl trimethyl, cyclopropane, 2-trimethylsilyl ethynyl, silane, cyclopropylethynyl trimethyl-9ci, timtec-bb sbb009013, trimethylsilylethynylcyclopropane, cyclopropylethynyl-trimethylsilane
InChI Key IYQSVLJDYLPMCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1CC1
IUPAC Name (2-cyclopropylethynyl)trimethylsilane
Molecular Weight (g/mol) 138.29
PubChem CID 2758018
Peso formulazione 138.28
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.