Learn More
Cyclopropylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10823971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10823971 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10823971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435000050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropylacetonitrile
CAS 6542-60-5
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8780g/mL
Punti di ebollizione 142°C to 144°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H7N
Indice di rifrazione 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.878
Sinonimo cyclopropylacetonitrile, cyclopropaneacetonitrile, 2-cyclopropylethanenitrile, cyclopropyl acetonitrile, cyclopropyl-acetonitrile, acmc-20albr, cyanomethyl cyclopropane, ksc352m6t
InChI Key FAUQRRGKJKMEIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1CC#N
IUPAC Name 2-cyclopropylacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 81.12
PubChem CID 643447
Peso formulazione 81.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropylacetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.