Learn More
Cyclopropylacetylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Cyclopropylacetylene |
| CAS | 6746-94-7 |
| Formula molecolare | C5H6 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Ethynylcyclopropane, Cyclopropylethyne |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2 |
| SMILES | C#CC1CC1 |
| IUPAC Name | ethynylcyclopropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 66.1 |
| Peso formulazione | 66.047 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?