Learn More
Cyclopropylacetylene, TRC
Codice prodotto. 30354711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354711 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354711 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98893510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Cyclopropylacetylene
CAS 6746-94-7
Formula molecolare C5H6
Quantità 10 g
Sinonimo Ethynylcyclopropane, Cyclopropylethyne
InChI Formula InChI=1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
SMILES C#CC1CC1
IUPAC Name ethynylcyclopropane
Molecular Weight (g/mol) 66.1
Peso formulazione 66.047
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.