Learn More
Cyclopropylamine, 99%
Codice prodotto. 11995191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 11995191
Marca: Thermo Scientific Acros 154882500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 765-30-0 | C3H7N | 57.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 765-30-0
Formula molecolare C3H7N
Molecular Weight (g/mol) 57.09
InChI Key HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
PubChem CID 69828
ChEBI CHEBI:34660
IUPAC Name cyclopropanamine
SMILES C1CC1N
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropylamine
Punto di fusione -50.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8240g/mL
Punti di ebollizione 49.0°C to 50.0°C
Punto d'infiammabilità −25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H5NH2
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4220
Quantità 250 mL
Beilstein 12,3
Gravità specifica 0.824
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 57.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Volatile Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.