Learn More
Cyclopropylboronic acid, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10747105 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10747105 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00065DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropylboronic acid
CAS 411235-57-9
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C3H7BO2
Formula lineare C3H5B(OH)2
Numero MDL MFCD04038750
Quantità 1 g
Sinonimo cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid
InChI Key WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1CC1
IUPAC Name cyclopropylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 85.90
PubChem CID 2760897
Peso formulazione 85.9
Percent Purity 90%