Learn More
cyclopropylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672685 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10672685 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00010DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropylboronic acid pinacol ester
CAS 126689-01-8
CAS min. % 97.0
Densità 0.9220g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H17BO2
Numero MDL MFCD05663847
Quantità 1 g
Sinonimo cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh
InChI Key XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1
IUPAC Name 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molecular Weight (g/mol) 168.04
PubChem CID 2758015
Peso formulazione 168.04
Percent Purity 97%