Learn More
Cyclopropylmagnesium bromide, 0.5M solution in 2-MeTHF, AcroSeal™
Codice prodotto. 12615017 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12615017 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
12605017 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12615017 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445958000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23719-80-4 , 96-47-9
Formula molecolare C3H5BrMg
Molecular Weight (g/mol) 145.28
Numero MDL MFCD00672094
InChI Key QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
IUPAC Name magnesium;cyclopropane;bromide
SMILES Br[Mg]C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropylmagnesium bromide
Punto d'infiammabilità −11°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare C3H5MgBr
Quantità 800 mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 145.28
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropylmagnesium bromide, 0.5M solution in 2-MeTHF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.