Learn More
Cyclopropylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10182944 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10182944 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10182944 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397611000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 23719-80-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropylmagnesium bromide
CAS 23719-80-4, 109-99-9
Colore Colorless or Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.968
Densità 0.9680g/mL
Formula molecolare C3H5BrMg
Formula lineare C3H5MgBr
Numero MDL MFCD00672094
Sinonimo cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
InChI Key QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1CC1
IUPAC Name magnesium;cyclopropane;bromide
Molecular Weight (g/mol) 145.28
PubChem CID 11116189
Peso formulazione 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4 to 0.6M
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropylmagnesium bromide, 0,5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.