Learn More
Cyclopropylmethanol, TRC
Codice prodotto. 30364471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30364471 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364471 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98860525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropylmethanol
CAS 2516-33-8
Formula molecolare C4H8O
Quantità 25 g
Sinonimo Cyclopropanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Alcohol, Cyclopropylcarbinol, Cyclopropylcarbinyl Alcohol, NSC 85925
InChI Formula InChI=1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
SMILES OCC1CC1
IUPAC Name cyclopropylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Peso formulazione 72.0575