Learn More
Cycloserine, LoGiCal
Descrizione
Cycloserine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cycloserine |
| CAS | 68-41-7 |
| Nomi componenti o analita | Cycloserine |
| Shipping Condition | Ice Pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C3 H6 N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4 R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8 CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (4 R)-4-Amino-3-isoxazolidinone |
| InChI Formula | InChI=1 S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1 CONC1=O |
| IUPAC Name | (4 R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-one |
| Vedi altri risultati |