Learn More
Cycloserine, Mikromol™
Codice prodotto. 17968154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17968154 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17968154 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3028.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cycloserine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cycloserine
CAS 68-41-7
Nomi componenti o analita Cycloserine
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C3 H6 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (+)-Cycloserine, (4R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-(+)-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-Cycloserine, Closerin, Closina, Cyclo-D-serine, Cyclorin, D-4-Amino-3-isoxazolidinone, D-4-Amino-3-isoxazolidone, D-CS, D-Cycloserine, Farmiserina, Micoserina, Miroseryn, NSC 154851, NSC 76029, Novoserin, Orientomycin, Oxamycin, PA 94, Seromycin, Tisomycin, Wasserina, d-4-Amino-3-isoxazolidinone, alpha-Cycloserine
InChI Formula InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1CONC1=O
IUPAC Name (4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-one
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Quantità 250 mg
Peso formulazione 102.0429 g/mol