Learn More
Ethametsulfuron-methyl, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15941091 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 15941091
Marca: Honeywell Fluka R113550MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 97780-06-8
Forma fisica Crystalline
Industry Type Herbicides
Quantità 50 mg
Grado Analytical Standard