Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyclosporin A, 98%
Codice prodotto. 15505286 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15505286 1 g 1g
15515286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15505286 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 457970010
Chemical Monthly Promotion
Usa il codice promozionale 28093
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Cyclosporin A, 98%, CAS # 59865-13-3, is a compound that shows immunosuppressive, antifungal, antirheumatic, and dermatologic activities. It is also a calcineurin and enzyme inhibitor. | CAS: 59865-13-3 | C62H111N11O12 | 1202.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Cyclosporin A is a non-polar cyclic oligopeptide produced by the fungus Tolypocladium inflatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59865-13-3
Formula molecolare C62H111N11O12
Molecular Weight (g/mol) 1202.64
Numero MDL MFCD00274558
InChI Key PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N
PubChem CID 132274082
SMILES CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclosporin A
Tipo Cyclosporin A
Punto di fusione 146.0°C to 151.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg)
Quantità 1 g
IUPAC Name 30-ethyl-33-[(4E)-1-hydroxy-2-methylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecaazacyclotritriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone
Peso formulazione 1202.61
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclosporin A
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclosporin A