Learn More
Cyclosporin A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471426
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
Codice prodotto. 16471426
Marca: Medchem Express HYB0579
MedChemExpress Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclosporin A
Forma fisica Solid
CAS 59865-13-3
Colore White
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C62H111N11O12
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Cyclosporine A Ciclosporin A CsA
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (51.97 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (41.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C/C[C@H]([C@@H](O)[C@@]1(N(C)C([C@]([H])(C(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@]([H])(CC(C)C)N(C)C([C@@H](C)NC([C@H](C)NC([C@@H](N(C([C@@]([H])(NC([C@@H](N(C(CN(C([C@@H](NC1=O)CC)=O)C)=O)C)CC(C)C)=O)C(C)C)=O)C)CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[H])C
Molecular Weight (g/mol) 1202.61
Peso formulazione 1202.61
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.