Learn More
Cyclosporin B, TRC
Codice prodotto. 30010365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010365 25 mg 25mg
30003264 50 mg 50mg
30007221 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010365 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98890325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63775-95-1
Formula molecolare C61 H109 N11 O12
Molecular Weight (g/mol) 1188.58
Sinonimo Ciclosporin B, 7-L-Alanine-cyclosporin A, Cyclosporin B, 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-Undecaazacyclotritriacontane, cyclic peptide deriv., Antibiotic S 7481F2, Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(3R,4R,6E)-6,7-didehydro-3-hydroxy-N,4-dimethyl-L-2-aminooctanoyl-L-alanyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl]
IUPAC Name (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-33-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28,30-decamethyl-6,9,18,24-tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone
SMILES C\C=C\C[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@H](C)NC1=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclosporin B
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C61H109N11O12/c1-25-26-27-39(14)51(74)50-55(78)64-41(16)56(79)66(18)32-47(73)67(19)43(28-33(2)3)54(77)65-48(37(10)11)60(83)68(20)44(29-34(4)5)53(76)62-40(15)52(75)63-42(17)57(80)69(21)45(30-35(6)7)58(81)70(22)46(31-36(8)9)59(82)71(23)49(38(12)13)61(84)72(50)24/h25-26,33-46,48-51,74H,27-32H2,1-24H3,(H,62,76)(H,63,75)(H,64,78)(H,65,77)/b26-25+/t39-,40+,41+,42-,43+,44+,45+,46+,48+,49+,50+,51-/m1/s1
Peso formulazione 1187.8257