Learn More
R&D Systems™ Cyclosporin H
Codice prodotto. 18799206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18799206 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18799206 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6982/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    551.77€
    483.00€ / 5mg
    Risparmia 68.77€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Enhances lentiviral transduction
Cyclosporin H is a viral transduction enhancer. Increases lentiviral transduction up to 10-fold in human cord blood-derived hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs). Displays an additive effect when combined with rapamycin (Cat. No. 1292) or prostaglandin E2 (Cat. No. 2296). Lacks immunosuppressant activity of cyclosporin A (Cat. No. 1101).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(N-Methyl-D-valine)cyclosporin A
CAS 83602-39-5
Quantità 5 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Viral Transduction Enhancers
Formula molecolare C62H111N11O12
Purezza 97%