missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate), TRC

Codice prodotto. 30133108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133108 50 mg 50mg
17918584 1 mg 1mg
17989984 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30133108 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98954050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 29278-72-6
Formula molecolare C48 H48 O16
Molecular Weight (g/mol) 880.8851
Sinonimo 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,11,12,22,23,24,34,35,36,46,48,49-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone, 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,12,22,24,34,36,46,48,49,51,53,55-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone (9CI), Terephthalic acid, tetramol. cyclic tetramethylene ester (8CI), 1,4-Butanediol, tetramol. cyclic terephthalate (8CI), Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate), Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer, PBT Cyclic Tetramer, Butylene terephthalate cyclic tetramer, 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,11,12,22,23,24,34,35,36,46,48,49-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone, 3,8,15,20,27,32,39,44-Octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-10,12,22,24,34,36,46,48,49,51,53,55-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone (9CI), Terephthalic acid, tetramol. cyclic tetramethylene ester (8CI), 1,4-Butanediol, tetramol. cyclic terephthalate (8CI), Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate), PBT Cyclic Tetramer, Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer (Cyclotetrakis(1,4-butylene Terephthalate))
IUPAC Name 3,8,15,20,27,32,39,44-octaoxapentacyclo[44.2.2.210,13.222,25.234,37]hexapentaconta-1(49),10,12,22,24,34(52),35,37(51),46(50),47,53,55-dodecaene-2,9,14,21,26,33,38,45-octone
SMILES O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCCCOC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)OCCCCOC(=O)c5ccc1cc5

Specifica

Materiale o nome chimico Polybutylene Terephthalate Cyclic Tetramer
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C48H48O16/c49-41-33-9-11-35(12-10-33)43(51)59-27-3-4-29-61-45(53)37-17-19-39(20-18-37)47(55)63-31-7-8-32-64-48(56)40-23-21-38(22-24-40)46(54)62-30-6-5-28-60-44(52)36-15-13-34(14-16-36)42(50)58-26-2-1-25-57-41/h9-24H,1-8,25-32H2
Peso formulazione 880.2942
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.