missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate), TRC

Codice prodotto. 30008111
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008111 10 mg 10mg
30004916 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30008111 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98897510MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 63440-94-8
Formula molecolare C36 H36 O12
Molecular Weight (g/mol) 660.66
Sinonimo 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-1(36),10,11,13(12),22,23,25(24),34,37-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone, 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-10,12,22,24,34,36,37,39,41-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone (9CI), Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate), Polybutylene Terephthalate Cyclic Trimer, PBT Cyclic Trimer, Butylene terephthalate cyclic trimer, 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-10,12,22,24,34,36,37,39,41-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone, PBT Cyclic Trimer, 3,8,15,20,27,32-Hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-1(36),10,11,13(12),22,23,25(24),34,37-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone
IUPAC Name 3,8,15,20,27,32-hexaoxatetracyclo[32.2.2.210,13.222,25]dotetraconta-1(37),10,12,22(40),23,25(39),34(38),35,41-nonaene-2,9,14,21,26,33-hexone
SMILES O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCCCOC(=O)c4ccc1cc4

Specifica

Materiale o nome chimico Cyclotris(1,4-butylene Terephthalate)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C36H36O12/c37-31-25-7-9-27(10-8-25)33(39)45-21-3-4-23-47-35(41)29-15-17-30(18-16-29)36(42)48-24-6-5-22-46-34(40)28-13-11-26(12-14-28)32(38)44-20-2-1-19-43-31/h7-18H,1-6,19-24H2
Peso formulazione 660.2207
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.