Learn More
Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, Cylindrical, Flat Base;Height x OD x ID (mm), 40 x 30 x 26;Vol (ml), 20
Codice prodotto. 15473515
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
20 mL
40 mL
60 mL
110 mL
600 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Diametro (sistema metrico) interno:
16mm
26mm
30mm
36mm
44mm
73mm
Altezza (sistema metrico):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15473515 600 mL 85mm 73mm 150mm Pezzo
15453515 110 mL 50mm 44mm 75mm Pezzo
15433515 40 mL 35mm 30mm 50mm Pezzo
15443515 60 mL 40mm 36mm 60mm Pezzo
15423515 20 mL 30mm 26mm 40mm Pezzo
15413515 6 mL 20mm 16mm 30mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15473515 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 032957.KF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 73mm
Materiale Al-23
Quantità 1 Piece
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 85mm
Altezza (sistema metrico) 150mm
Product Type Cylindrical Al-23 Crucibles