Learn More
Thermo Scientific Chemicals Al-24 Crucible, Cylindrical, Flat Base;Height x OD x ID (mm), 40 x 30 x 26;Vol (ml), 20
Codice prodotto. 15493515
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
20 mL
40 mL
60 mL
110 mL
225 mL
600 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
16mm
26mm
30mm
36mm
50mm
55mm
73mm
Diametro (sistema metrico) interno:
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
100mm
150mm
Altezza (sistema metrico):
20mm
30mm
35mm
40mm
65mm
75mm
85mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15493515 20 mL 26mm 40mm 30mm Pezzo
15483515 6 mL 16mm 30mm 20mm Pezzo
15403525 40 mL 30mm 50mm 35mm Pezzo
15413525 60 mL 36mm 60mm 40mm Pezzo
15423525 110 mL 50mm 75mm 75mm Pezzo
15433525 225 mL 55mm 100mm 65mm Pezzo
15443525 600 mL 73mm 150mm 85mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15493515 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 032962.KF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 40mm
Materiale Al-24
Quantità 1 Piece
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 26mm
Altezza (sistema metrico) 30mm
Product Type Cylindrical Al-24 Crucibles