Learn More
Sartorius™ Cylindrical Calibration Weight
Confidently calibrate your scale with this finely crafted, special steel weight. Sartorius™ Cylindrical Calibration Weight is highly polished and non-magnetizable.
207.00€ - 213.00€
Specifica
Product Type | Calibration Weight |
---|---|
Classificazione | Class F2 - suitable for use for traceability of OIML class M1 weights and lower |
Materiale | Special Steel |
Materiale involucro | Plastic |
Densità | 7,950kg/m3 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15336660
|
Sartorius™
YCW5248-02 |
200 g |
207.00€
200g |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363424
|
Sartorius™
YCW624-AC-00 |
2 kg |
213.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Cylindrical weight
- Special steel
- Highly polished
- Non-magnetizable
- Highly corrosion-resistant
- Class F2 - suitable for use for traceability of OIML class M1 weights and lower
Specifica
Calibration Weight | |
Special Steel | |
7,950kg/m3 |
Class F2 - suitable for use for traceability of OIML class M1 weights and lower | |
Plastic | |
Laboratory scale |