Learn More
Hellma Cylindrical Cell, 120-OS
Codice prodotto. 15154563
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
15154563 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15154563 Fornitore Hellma N. del fornitore 12010020
Quantità Prezzo
1 150.96€ / pezzi 1
6 131.05€ / pezzi 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Cylindrical, macro-type cell constructed of special optical glass with PTFE stoppers.
  • Cylindrical macro cell type
  • Special optical glass construction
  • PTFE stoppers
Specifica
Capacità (sistema metrico) 28,000 μL
Materiale Special Optical Glass
Materiale chiusura PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 102.5 mm
Include PTFE stoppers
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 100 mm
Wavelength Range 320 to 2500 nm
Diametro (sistema metrico) OD: 22 mm, ID: 19 mm