Learn More
Hellma Cylindrical Cell, 120-QX
Description
- Cylindrical macro cell type
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- PTFE stoppers
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 14,000 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil 300 |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 52.5 mm |
| Include | PTFE stoppers |
| Quantità | 1/Pk |
| Lunghezza del percorso | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) | OD: 22 mm, ID: 19 mm |